Methyl Hyodeoxycholate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-Methyl 4-((3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate, Hyodeoxycholic acid methyl ester
H0529-25G H0529-5G
TCIAH0529-25GEA 351 EUR InStock
TCIAH0529-25G TCIAH0529-5G
Methyl Hyodeoxycholate ≥96.0% (par GC)
Methyl Hyodeoxycholate
Formule: C₂₅H₄₂O₄
MW: 406,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059509
Numéro CAS: 2868-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=1, EtOH)
Residual Toluene max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité