Hyodeoxycholic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0535-1G H0535-25G
TCIAH0535-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0535-1G TCIAH0535-25G
Hyodeoxycholic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hyodeoxycholic acid
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003681
Numéro CAS: 83-49-8
EINECS: 201-483-2
Merck Index: 14,04857
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.5 to +9.5 deg (C=4, EtOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité