Hecogenin acetate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0537-1G H0537-5G
TCIAH0537-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0537-1G TCIAH0537-5G
Hecogenin acetate ≥90.0% (par GC)
Hecogenin acetate
Formule: C₂₉H₄₄O₅
MW: 472,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005088
Numéro CAS: 915-35-5
EINECS: 213-021-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité