Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate, 2-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Sodium Salt
H0538-1G H0538-100MG
TCIAH0538-1GEA 568 EUR InStock
TCIAH0538-1G TCIAH0538-100MG
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (par HPLC)
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 234,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056719
Numéro CAS: 77305-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité