1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3-Hydroxypropyl)pyrrolidin-2-one
H0541-10ML H0541-25ML
TCIAH0541-10MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAH0541-10ML TCIAH0541-25ML
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone ≥96.0% (par GC)
1-(3-Hydroxypropyl)-2-pyrrolidone
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00059014
Numéro CAS: 62012-15-1
EINECS: 263-373-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28eb6a186abb839fabc2c825816adcc2d9e452da&vid=28eb6a186abb839fabc2c825816adcc2d9e452da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité