Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0553-5GEA 120 EUR InStock
TCIAH0553-5G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(hexafluoroacetylacetonato)cobalt(II) hydrate
Formule: C₁₀H₂CoF₁₂O₄
MW: 473,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042510
Numéro CAS: 19648-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité