2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Benzotriazolyl)-p-cresol, Drometrizole
H0560-25G H0560-500G
TCIAH0560-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0560-25G TCIAH0560-500G
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
Formule: C₁₃H₁₁N₃O
MW: 225,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022903
Numéro CAS: 2440-22-4
EINECS: 219-470-5
Merck Index: 14,03447
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité