6-Heptyn-1-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0592-25G H0592-5G
TCIAH0592-25GEA 301 EUR InStock
TCIAH0592-25G TCIAH0592-5G
6-Heptyn-1-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Heptyn-1-ol
Formule: C₈H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00014410
Numéro CAS: 617-73-2
EINECS: 210-524-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité