Acide 3-hydroxy-1-propanesulfonique ∼80% ∼7.8 mol/L dans l'eau (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropanesulfonic Acid)
Fournisseur: TCI
Danger
H0597-25G H0597-500G
TCIAH0597-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0597-25G TCIAH0597-500G
Acide 3-hydroxy-1-propanesulfonique ∼80% ∼7.8 mol/L dans l'eau (contains varying amounts of 3,3'-Oxydipropanesulfonic Acid)
Acide 3-hydroxy-1-propanesulfonique
Formule: C₃H₈O₄S
MW: 140,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066499
Numéro CAS: 15909-83-8
EINECS: 240-051-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) min. 80.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité