Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
H0626-25G H0626-5G
TCIAH0626-25GEA 329 EUR InStock
TCIAH0626-25G TCIAH0626-5G
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00059657
Numéro CAS: 150-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité