Homogentisic acid-γ-lactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0630-1G H0630-5G
TCIAH0630-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAH0630-1G TCIAH0630-5G
Homogentisic acid-γ-lactone ≥98.0% (par GC)
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005857
Numéro CAS: 2688-48-4
EINECS: 220-252-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 194.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité