Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0636-25G H0636-5G
TCIAH0636-25GEA 131 EUR InStock
TCIAH0636-25G TCIAH0636-5G
Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD00004476
Numéro CAS: 3739-30-8
EINECS: 223-120-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité