Acide 4-(3-hydroxyphénoxy)benzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0641-5G H0641-1G
TCIAH0641-5GEA 337 EUR InStock
TCIAH0641-5G TCIAH0641-1G
Acide 4-(3-hydroxyphénoxy)benzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-(3-hydroxyphénoxy)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₄
MW: 230,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059644
Numéro CAS: 56183-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae0c292028a39eed06988ed5b34e8e14732ef74&vid=427bfbd1e3b7239799e870b9e20f12d45a8d1afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité