Acide 4-(4-hydroxyphénoxy)benzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0642-1G H0642-5G
TCIAH0642-1GEA 119 EUR InStock
TCIAH0642-1G TCIAH0642-5G
Acide 4-(4-hydroxyphénoxy)benzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(4-hydroxyphénoxy)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₄
MW: 230,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059645
Numéro CAS: 500-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 194.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité