N-(Hydroxyméthyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
H0648-25G H0648-250G
TCIAH0648-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0648-25G TCIAH0648-250G
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005899
Numéro CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité