3-(1H-Indol-3-yl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(1H-Indol-3-yl)propan-1-ol, 3-(3-Hydroxypropyl)indole, Homotryptophol
H0680-1G H0680-5G
TCIAH0680-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAH0680-1G TCIAH0680-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-(1H-Indol-3-yl)-1-propanol
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00013437
Numéro CAS: 3569-21-9
EINECS: 222-667-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité