4-Hexyloxyphthalonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-hexyloxybenzene
H0691-1G H0691-5G
TCIAH0691-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0691-1G TCIAH0691-5G
4-Hexyloxyphthalonitrile ≥95.0% (par GC)
4-Hexyloxyphthalonitrile
Formule: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059077
Numéro CAS: 104949-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité