Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0707-25G H0707-5G
TCIAH0707-25GEA 142 EUR InStock
TCIAH0707-25G TCIAH0707-5G
Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00059082
Numéro CAS: 143355-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité