4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0715-25G H0715-500G
TCIAH0715-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0715-25G TCIAH0715-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00006641
Numéro CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité