2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
H0716-25G H0716-500G
TCIAH0716-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0716-25G TCIAH0716-500G
2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole
Formule: C₂₀H₂₅N₃O
MW: 323,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013338
Numéro CAS: 3147-75-9
EINECS: 221-573-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité