2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0718-25G H0718-500G
TCIAH0718-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0718-25G TCIAH0718-500G
2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par GC)
2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
Formule: C₂₂H₂₉N₃O
MW: 351,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142737
Numéro CAS: 25973-55-1
EINECS: 247-384-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité