2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0719-25G H0719-500G
TCIAH0719-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAH0719-25G TCIAH0719-500G
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
Formule: C₁₆H₁₇N₃O
MW: 267,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844795
Numéro CAS: 3147-76-0
EINECS: 221-574-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité