4-Hydroxyindanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-HYDROXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE, 4-hydroxyindan-1-one, 4-Hydroxy-1-indanone
H0723-25G H0723-5G
TCIAH0723-25GEA 2960 EUR InStock
TCIAH0723-25G TCIAH0723-5G
4-Hydroxyindanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxyindanone
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143330
Numéro CAS: 40731-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité