1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0724-25G H0724-5G
TCIAH0724-25GEA 195 EUR InStock
TCIAH0724-25G TCIAH0724-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (par GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Formule: C₉H₆F₆O
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00040983
Numéro CAS: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&vid=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité