6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
H0726-1G H0726-5G
TCIAH0726-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAH0726-1G TCIAH0726-5G
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006846
Numéro CAS: 53188-07-1
EINECS: 258-422-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité