Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)salicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0727-1G H0727-5G
TCIAH0727-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0727-1G TCIAH0727-5G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)salicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)salicylate
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a22c0aced36968f201dc27b9405d7c6706bc3bd&vid=c3d7fba607390aca8073537c73123895f789f07f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité