Hexadecyltrimethylammonium hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H0733-1G H0733-25G H0733-5G
TCIAH0733-1GEA 22 EUR InStock
TCIAH0733-1G TCIAH0733-25G TCIAH0733-5G
Hexadecyltrimethylammonium hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
Hexadecyltrimethylammonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₉H₄₂F₆NP
Numéro MDL: MFCD00144894
Numéro CAS: 101079-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b985f45e4fe6abb80192ef80f909b7074982ba2d&vid=f6266a60725eeb5b02553b7a73df41049623c80c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité