Hexadecyltrimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-hexadecyltrimethylammoniumtetrafluoroborate, Cetyltrimethylammonium Tetrafluoroborate
H0734-1G H0734-5G
TCIAH0734-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0734-1G TCIAH0734-5G
Hexadecyltrimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Hexadecyltrimethylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₉H₄₂BF₄N
MW: 371,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144896
Numéro CAS: 73257-08-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité