Hexadecyltrimethylammonium perchlorate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Perchlorate
H0735-1G H0735-5G
TCIAH0735-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0735-1G TCIAH0735-5G
Hexadecyltrimethylammonium perchlorate ≥98.0% (sur base azote total)
Hexadecyltrimethylammonium perchlorate
Formule: C₁₉H₄₂ClNO₄
MW: 384,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144895
Numéro CAS: 6941-37-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité