2-(2-Pipéridinyl)éthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
H0736-25G H0736-500G
TCIAH0736-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0736-25G TCIAH0736-500G
2-(2-Pipéridinyl)éthanol ≥96.0% (par GC)
2-(2-Pipéridinyl)éthanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005989
Numéro CAS: 1484-84-0
EINECS: 216-059-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité