10-Hydroxybenzo[h]quinoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0738-1G H0738-5G
TCIAH0738-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAH0738-1G TCIAH0738-5G
10-Hydroxybenzo[h]quinoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142350
Numéro CAS: 33155-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité