4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Nitrobiphenyl-4-ol, 4'-Nitro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
H0747-1G H0747-5G H0747-25G
TCIAH0747-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0747-1G TCIAH0747-5G TCIAH0747-25G
4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047742
Numéro CAS: 3916-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb58d71ef6541b3b328758d1d78b46a7a777b226&vid=bb58d71ef6541b3b328758d1d78b46a7a777b226&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité