2-(Hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Anthracenemethanol
H0750-1G H0750-5G
TCIAH0750-1GEA 245 EUR InStock
TCIAH0750-1G TCIAH0750-5G
2-(Hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
2-(Hydroxymethyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142932
Numéro CAS: 22863-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 221.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité