4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0753-1G H0753-5G
TCIAH0753-1GEA 218 EUR InStock
TCIAH0753-1G TCIAH0753-5G
4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl ≥97.0% (par GC)
4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00143326
Numéro CAS: 51264-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité