Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-3-Hexenedioic Acid Dimethyl Ester
H0776-25G H0776-5G
TCIAH0776-25GEA 264 EUR InStock
TCIAH0776-25G TCIAH0776-5G
Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-trans-3-hexenedioate
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00145425
Numéro CAS: 25126-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité