ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
H0788-10G H0788-25G
TCIAH0788-10GEA 289 EUR InStock
TCIAH0788-10G TCIAH0788-25G
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (par GC)
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00134268
Numéro CAS: 19444-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité