5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
H0806-25G H0806-5G
TCIAH0806-25GEA 190 EUR InStock
TCIAH0806-25G TCIAH0806-5G
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (sur base azote total)
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044002
Numéro CAS: 2420-17-9
EINECS: 219-340-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité