(+/-)-Hydrobenzoin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (+/-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
H0815-1G H0815-5G
TCIAH0815-1GEA 66 EUR InStock
TCIAH0815-1G TCIAH0815-5G
(+/-)-Hydrobenzoin ≥98.0% (par GC)
(+/-)-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136059
Numéro CAS: 655-48-1
Merck Index: 14,04777
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité