meso-Hydrobenzoin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0816-25G H0816-5G
TCIAH0816-25GEA 163 EUR InStock
TCIAH0816-25G TCIAH0816-5G
meso-Hydrobenzoin ≥98.0% (par GC)
meso-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00064253
Numéro CAS: 579-43-1
Merck Index: 14,04777
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité