Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
H0820-25G H0820-5G
TCIAH0820-25GEA 314 EUR InStock
TCIAH0820-25G TCIAH0820-5G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075872
Numéro CAS: 3204-73-7
EINECS: 221-708-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité