Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)-3-oxopropanoate, (4-Hydroxybenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropionate
H0828-1G H0828-5G
TCIAH0828-1GEA 164 EUR InStock
TCIAH0828-1G TCIAH0828-5G
Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate ≥93.0% (par GC)
Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191516
Numéro CAS: 32066-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)
Melting point 85.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité