5-Hexenenitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0836-25ML H0836-5ML
TCIAH0836-25MLEA 491 EUR InStock
TCIAH0836-25ML TCIAH0836-5ML
5-Hexenenitrile ≥95.0% (par GC)
5-Hexenenitrile
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00067056
Numéro CAS: 5048-19-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52adce5b89df52c9a0af805816845987b0599144&vid=52adce5b89df52c9a0af805816845987b0599144&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité