3-Heptén-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0838-25MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAH0838-25ML
3-Heptén-2-one ≥95.0% (par GC)
3-Heptén-2-one
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00015564
Numéro CAS: 1119-44-4
EINECS: 214-278-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité