L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester
H0840-1G H0840-5G
TCIAH0840-1GEA 249 EUR InStock
TCIAH0840-1G TCIAH0840-5G
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 98,0 Titrimetric
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191520
Numéro CAS: 82032-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité