3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0858-25G H0858-5G
TCIAH0858-25GEA 147 EUR InStock
TCIAH0858-25G TCIAH0858-5G
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,170 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191448
Numéro CAS: 60345-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bad204f517f587ba1c192c40811bb6cc3379193&vid=5bad204f517f587ba1c192c40811bb6cc3379193&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité