(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0862-1G H0862-5G
TCIAH0862-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0862-1G TCIAH0862-5G
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone ≥98.0% (par GC)
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD00191522
Numéro CAS: 24047-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +37.0 deg (C=0.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité