(1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
H0863-1G H0863-5G
TCIAH0863-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0863-1G TCIAH0863-5G
(1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone ≥98.0% (par GC)
(1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040556
Numéro CAS: 1845-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -38.0 deg (C=0.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité