(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0867-1G H0867-5G
TCIAH0867-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0867-1G TCIAH0867-5G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formule: C₅H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00077792
Numéro CAS: 17342-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +32.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité