Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
H0872-25G H0872-5G
TCIAH0872-25GEA 343 EUR InStock
TCIAH0872-25G TCIAH0872-5G
Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-hexenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00671538
Numéro CAS: 2396-80-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité