8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
H0877-25G H0877-5G
TCIAH0877-25GEA 614 EUR InStock
TCIAH0877-25G TCIAH0877-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671539
Numéro CAS: 19829-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité